Print…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
I0550-25G I0550-5G
TCIAI0550-25GEA 142 EUR
TCIAI0550-25G TCIAI0550-5G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥97.0% (por GC) estabilizada
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno
Fórmula: C₇H₄F₃I
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00039398
Número CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7102b9cfd73b7a82015b1c30ef285bc8b12a2218&vid=eb1dc4f7841e33f2b68a3454dea99f68de4d1466&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %