Print…
4-Fluorotoluene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-4-methylbenzene
F0041-25ML F0041-500ML
TCIAF0041-25MLEA 17 EUR
TCIAF0041-25ML TCIAF0041-500ML
4-Fluorotoluene ≥99.0% (por GC)
4-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: -56°C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000358
Número CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04180
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f502a0d6dc7f92e7324a10e4d424f7c45d0f18b&vid=08b042d4bbe60044a35bd454c05ce2d8d0600a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %