Print…
2-Fluorotoluene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
F0039-25ML F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA 16 EUR
TCIAF0039-25ML TCIAF0039-500ML
2-Fluorotoluene ≥99.0% (por GC)
2-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Peso Molecular: 110.13 g/mol
Ponto de ebulição: 114°C
Ponto de Fusão: -62
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000322
Número CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63af630d71efceb84b67bad3655b9b6996fcf3c&vid=42f5e04bfd1b02d33c4a0f2de9517a31fb34056f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %