Print…
2,6-Difluorotoluene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
D2338-1G D2338-5G
TCIAD2338-1GEA 18 EUR
TCIAD2338-1G TCIAD2338-5G
2,6-Difluorotoluene ≥99.0% (por GC)
2,6-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Ponto de ebulição: 112°C
Densidade: 1,1296 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10°C
Número MDL : MFCD00043898
Número CAS: 443-84-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84c5120ec939fbd8d1c81fdda214b218bf6dd808&vid=c26f7cea8366a0bdf8b14406544fb3730dff36bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %