Print…
Fluoreto de benzenilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluorotolueno
T0439-25G T0439-500G
TCIAT0439-25GEA 16 EUR
TCIAT0439-25G TCIAT0439-500G
Fluoreto de benzenilo ≥98.0% (por GC)
Fluoreto de benzenilo
Fórmula: C₇H₅F₃
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: –29°C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000372
Número CAS: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c44f88a920ab837c235d634041f2c3296b60da8&vid=4a256449a75fd1b7cae234dd454b8a4b566912ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %