Print…
3-Methoxybenzyl chloride ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0820-25G M0820-5G
TCIAM0820-25GEA 58 EUR
TCIAM0820-25G TCIAM0820-5G
3-Methoxybenzyl chloride ≥96.0% (por GC)
3-Methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 125°C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000907
Número CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03ddf4a30bf2c0df7915210258fd3c0fde9d9f4&vid=8f8db918c53c87c8e8bec652a4d6880d9bbb58c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %