Print…
4-Chloro-2-nitrotoluene
Fornecedor: TCI
Atenção
C0231-25G C0231-500G
TCIAC0231-25GEA 16 EUR
TCIAC0231-25G TCIAC0231-500G
4-Chloro-2-nitrotoluene
4-Chloro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Densidade: 1,2559 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007215
Número CAS: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8361fe7cf73cd2380a29a2514ff03cd8c826b9aa&vid=c1632c1518af4de26ff1b086e5bd7d4fa581ba09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency