Print…
2-Nitrobenzyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
N0182-25G N0182-5G
TCIAN0182-25GEA 102 EUR
TCIAN0182-25G TCIAN0182-5G
2-Nitrobenzyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Nitrobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 133°C
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Densidade: 1,5557 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007185
Número CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f70b98add4808e786715783cce9e32742e87d58&vid=ad07d2360068ed9016303a3dd85db567cbc33825&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C