Print…
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0225-25G C0225-500G
TCIAC0225-25GEA 27 EUR
TCIAC0225-25G TCIAC0225-500G
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (por GC)
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007084
Número CAS: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ccff8f08c9afd681505eb46dd0eb90a10e611f&vid=250989aaf4530e506b59db3c679f8d817e323473&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %