Print…
2-Chloro-5-fluorotoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1537-25G C1537-5G
TCIAC1537-25GEA 88 EUR
TCIAC1537-25G TCIAC1537-5G
2-Chloro-5-fluorotoluene ≥97.0% (por GC)
2-Chloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 156 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00040853
Número CAS: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e238bf4cf617e745957740d7c534841a4fd4968&vid=c0a8503a30d8a29e12027b1f09baa879b769ac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %