Print…
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
C0305-25G C0305-500G
TCIAC0305-25GEA 16 EUR
TCIAC0305-25G TCIAC0305-500G
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: –36 °C
Densidade: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000627
Número CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cb9a13407b9cccd5271e21abc18a7c69d14dc9&vid=652bde865f0c4b50bdcdb174757e5a9f81bf1f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %