Print…
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1227-25G C1227-500G
TCIAC1227-25GEA 20 EUR
TCIAC1227-25G TCIAC1227-500G
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 153°C
Densidade: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000572
Número CAS: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6180a8e1a82536ff7fa5e899dce998d537af191d&vid=305421020c19226e472d1cc3ac8bdbeb2bbfcfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %