Print…

3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥90.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride

C0304-25G C0304-500G
TCIAC0304-25GEA 17 EUR
TCIAC0304-25G TCIAC0304-500G
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥90.0% (por GC)
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 36°C
Número MDL : MFCD00000594
Número CAS: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a183d1ec5be63dca5c0047a8c4c0744694db5f&vid=8959dabb6d05c5fdf41c90e6aa46ca9a900b50df&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR