Print…
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
C0303-25G C0303-500G
TCIAC0303-25GEA 16 EUR
TCIAC0303-25G TCIAC0303-500G
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 59°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000561
Número CAS: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca0eb81a9920301662ba783b5074f263a393e23&vid=c136d82f458ff5a9ad636140e43e49fc90edafdb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %