Print…
4-Fluorobenzyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0204-25G F0204-500G
TCIAF0204-25GEA 33 EUR
TCIAF0204-25G TCIAF0204-500G
4-Fluorobenzyl chloride ≥98.0% (por GC)
4-Fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000913
Número CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24c0f2e9018d863f94560d36e7d01bcdcd65e03&vid=61829482a0e81b43ca197777c3965bf7a81be84a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %