Print…
α-Chloro-3-fluorotoulene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
F0210-25G F0210-5G
TCIAF0210-25GEA 68 EUR
TCIAF0210-25G TCIAF0210-5G
α-Chloro-3-fluorotoulene ≥95.0% (por GC)
α-Chloro-3-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆ClF
Peso Molecular: 144.58 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Densidade: 1.21
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000904
Número CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0a81c400b39f2962326a0ee1001cd8e39a0db&vid=7e794d642c99ea192ba29debd8af981a5cab9eac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %