Print…
α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
F0211-25G F0211-5G
TCIAF0211-25GEA 28 EUR
TCIAF0211-25G TCIAF0211-5G
α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98.0% (por GC)
α-Chloro-2-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 175°C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000892
Número CAS: 345-35-7
EINECS: 206-460-0
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbed9fd315bee68ca7cc5a2997f20103e4dd2f2&vid=835e17b9d5838c4be85e06350986b9e4103813cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %