Print…
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
D1865-25G D1865-500G
TCIAD1865-25GEA 18 EUR
TCIAD1865-25G TCIAD1865-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: –0,2 °C
Densidade: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000555
Número CAS: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2876b32127addce05f235945f51695fe997eac7&vid=72781523d1a1fec6ae04bf9f3cc25b2e18fae4bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %