Print…
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0400-25G T0400-500G
TCIAT0400-25GEA 16 EUR
TCIAT0400-25G TCIAT0400-500G
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0% (por GC)
α,2,4-Trichlorotoluene
Fórmula: C₇H₅Cl₃
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Fusão: –2,7 °C
Densidade: 1,406 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000895
Número CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb1afe2be33d43d5a6488d9749c985c2097396ed&vid=2d0e268bc4f52b02955d674fe52123aa55c2b237&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %