Print…
3,4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G D0426-500G
TCIAD0426-25GEA 17 EUR
TCIAD0426-25G TCIAD0426-500G
3,4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
3,4-Diclorotolueno
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: –15,2 °C
Densidade: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 118°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000556
Número CAS: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4cf23cac7384c4f587bbac9c6938343d7c5cb8&vid=56df018113d689934b6cc8c03bf4182ffc6bca1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %