Print…
2,3-Dichlorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1805-25G D1805-500G
TCIAD1805-25GEA 39 EUR
TCIAD1805-25G TCIAD1805-500G
2,3-Dichlorotoluene ≥98.0% (por GC)
2,3-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,228 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83°C
Número MDL : MFCD00000546
Número CAS: 32768-54-0
EINECS: 251-203-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55bea58dc1c7fac49611a9734378b560d2811efa&vid=7c8ec16919b2e14e3e2de4abc7b12a7e77112ad9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %