Print…
Cloreto de benzenilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0399-25G T0399-500G
TCIAT0399-25GEA 17 EUR
TCIAT0399-25G TCIAT0399-500G
Cloreto de benzenilo ≥99.0% (por GC)
Cloreto de benzenilo
Fórmula: C₇H₅Cl₃
Ponto de ebulição: 221°C
Ponto de Fusão: -5°C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000786
Número CAS: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
UN: 2226
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72717df4962a52ca74a5a6ae6fde57952d3e5e87&vid=e8dea371febb4cd44e8d2976cce84a3b5c2c047b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %