Print…
(1-Chloroethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Phenylethyl chloride
C0166-25ML C0166-500ML
TCIAC0166-25MLEA 43 EUR
TCIAC0166-25ML TCIAC0166-500ML
(1-Chloroethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
(1-Chloroethyl)benzene
Fórmula: C₆H₅CHClCH₃
Número MDL : MFCD00018870
Número CAS: 672-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1824dddceabd3309f2a844e5d9d7b104a7687d7c&vid=889b140010566792a17e4bf18bdddb7f87fccd93&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %