Print…
4-Hydroxy-3-toluic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-m-toluic acid
H1319-25G H1319-5G
TCIAH1319-25GEA 190 EUR
TCIAH1319-25G TCIAH1319-5G
4-Hydroxy-3-toluic acid ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 175 °C
Número MDL : MFCD00270105
Número CAS: 499-76-3
EINECS: 207-890-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8def699d96cfefb2d015a97625e4ccf4af8940&vid=cd04e463903ad0a58022c2f5c5d5bce726a0ee4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C