Print…
Ácido 3-Hidroxi-p-toluico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
H0929-25G H0929-5G
TCIAH0929-25GEA 187 EUR
TCIAH0929-25G TCIAH0929-5G
Ácido 3-Hidroxi-p-toluico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 3-Hidroxi-p-toluico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002511
Número CAS: 586-30-1
EINECS: 209-571-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=984d440b23900484cff0ff66e65901c8489943cf&vid=4abd8a2c26e5d6796ae2c1ab58b42d235beedda3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency