Print…
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
C0410-25G C0410-5G
TCIAC0410-25GEA 99 EUR
TCIAC0410-25G TCIAC0410-5G
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 152 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002461
Número CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 14,02582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c9b1f226d08a55ab7f8ab51768a0fee694d8eeb&vid=c07eb07cfdc35b86428ee0b4bca6151083e16f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity