Print…
Ácido 6-Nitro-m-toluico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
N0470-25G N0470-5G
TCIAN0470-25GEA 60 EUR
TCIAN0470-25G TCIAN0470-5G
Ácido 6-Nitro-m-toluico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido 6-Nitro-m-toluico
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 364 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 137…138 °C
Número MDL : MFCD00007368
Número CAS: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89064f7a63c40d678652cc7d7a231a16cdf56e2d&vid=e504b7318ff49846fb36421e37fa6d1246068544&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C