Print…
Ácido 4-Nitro-m-toluico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
M0565-25G M0565-500G
TCIAM0565-25GEA 16 EUR
TCIAM0565-25G TCIAM0565-500G
Ácido 4-Nitro-m-toluico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 4-Nitro-m-toluico
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007168
Número CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17d75f5d6c0cf742b806a9116829ed8eb1a23cd&vid=12dc071ede2dbcbfcde21f4f803b83bb30e17e18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency