Print…
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-m-toluic acid, 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
M1370-25G M1370-250G
TCIAM1370-25GEA 30 EUR
TCIAM1370-25G TCIAM1370-250G
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de ebulição: 340
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007180
Número CAS: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=294f123fb9d9d56628b84e7d56e510ebc930e490&vid=5b60c8e6b6423f1d780a3e111b587b9b36b67f30&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C