Print…

Ácido 3-Amino-p-toluico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Nilotinib Related Compound C, 3-Amino-4-methylbenzoic acid

A0920-25G A0920-250G
TCIAA0920-25GEA 29 EUR
TCIAA0920-25G TCIAA0920-250G
Ácido 3-Amino-p-toluico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 3-Amino-p-toluico
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 363 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 166 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007742
Número CAS: 2458-12-0
EINECS: 219-543-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca9085eec59faef85a16ddd398a683a7894321fd&vid=964cad350d54149a97a10c1bc887d7c32a788f03&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR