Print…
Ácido 3-Amino-o-toluico ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-methylbenzoic acid
A1401-25G A1401-250G
TCIAA1401-25GEA 48 EUR
TCIAA1401-25G TCIAA1401-250G
Ácido 3-Amino-o-toluico ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 3-Amino-o-toluico
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075026
Número CAS: 52130-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebe6133dc7406830be5624edb8afba8bbeec14fe&vid=0808cd0205895fc14b0efccb5a2832d5706a8b46&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency