Print…
Ácido 5-Metilantranilico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
A1421-25G A1421-5G
TCIAA1421-25GEA 120 EUR
TCIAA1421-25G TCIAA1421-5G
Ácido 5-Metilantranilico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 5-Metilantranilico
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007909
Número CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9eb30b509099d9e458f0e34a7b7ca84d9b5dd4e&vid=5a349400ab15fbe03590630efcc8335fb6d8a85d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %