Print…
Ácido 4-terc-Butilbenzoico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
B0717-25G B0717-500G
TCIAB0717-25GEA 17 EUR
TCIAB0717-25G TCIAB0717-500G
Ácido 4-terc-Butilbenzoico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido 4-terc-Butilbenzoico
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Peso Molecular: 178.23 g/mol
Ponto de ebulição: 283
Ponto de Inflamação: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002563
Número CAS: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f933fb4551741b713fc3f96cf29a6064c7bd9f28&vid=7b55ec18f2e8ac2a4745e3cfb44a287045f1e71d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency