Print…
o-Toluic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0292-25G T0292-500G T0292-100G
TCIAT0292-25GEA 16 EUR
TCIAT0292-25G TCIAT0292-500G TCIAT0292-100G
o-Toluic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
o-Toluic acid
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 259°C
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Densidade: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002477
Número CAS: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44fba6356c8aa774509fd52ba72f7f9e1cd11814&vid=6756a4eceab66763be8464b58d8862ee92584bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency