Print…
4-Hidroxibenzilacetona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
H0604-25G H0604-250G
TCIAH0604-25GEA 24 EUR
TCIAH0604-25G TCIAH0604-250G
4-Hidroxibenzilacetona ≥99.0% (por GC)
4-Hidroxibenzilacetona
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002394
Número CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2593bb4437394bf4f038f71e591c24e90006b48&vid=47381a1e1d8721b197505d0b9c52395cc137a7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency