Print…
Acetofenona ≥98.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 17 EUR
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
Acetofenona ≥98.5% (por GC)
Acetofenona
Fórmula: C₈H₈O
Ponto de ebulição: 201,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008724
Número CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Merck Index: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %