Print…
3-Metil-1-fenil-2-butanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1029-25ML B1029-5ML
TCIAB1029-25MLEA 258 EUR
TCIAB1029-25ML TCIAB1029-5ML
3-Metil-1-fenil-2-butanona ≥98.0% (por GC)
3-Metil-1-fenil-2-butanona
Fórmula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Ponto de ebulição: 240°C
Número MDL : MFCD00040487
Número CAS: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b23957620c924480c13566dca7c5fa590895368&vid=13d1c7db71fe291fb86c04321823fa518510eafb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %