Print…
Isovalerophenone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isobutyl Phenyl ketone
I0296-25ML I0296-5ML
TCIAI0296-25MLEA 120 EUR
TCIAI0296-25ML TCIAI0296-5ML
Isovalerophenone ≥99.0% (por GC)
Isovalerophenone
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Peso Molecular: 162.23 g/mol
Ponto de ebulição: 236°C
Ponto de Fusão: 2
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026486
Número CAS: 582-62-7
EINECS: 209-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&vid=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %