Print…
1-Phenyl-2-butanone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
P0971-25ML P0971-5ML
TCIAP0971-25MLEA 369 EUR
TCIAP0971-25ML TCIAP0971-5ML
1-Phenyl-2-butanone ≥95.0% (por GC)
1-Phenyl-2-butanone
Fórmula: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009315
Número CAS: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %