Print…
Dodecanophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Laurophenone
L0018-25G L0018-500G
TCIAL0018-25GEA 38 EUR
TCIAL0018-25G TCIAL0018-500G
Dodecanophenone ≥98.0% (por GC)
Dodecanophenone
Fórmula: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Densidade: 0,9045 g/cm³ (41.5 °C)
Número MDL : MFCD00008967
Número CAS: 1674-38-0
EINECS: 216-818-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dc55b8dbb73244712c1f0bb9c64e8fc78d2a45&vid=357397bfc9de39440fe401b40aa7f3d1cfb56c95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency