Print…
Butirofenona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0769-25ML B0769-500ML B0769-100ML
TCIAB0769-25MLEA 19 EUR
TCIAB0769-25ML TCIAB0769-500ML TCIAB0769-100ML
Butirofenona ≥99.0% (por GC)
Butirofenona
Fórmula: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009397
Número CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a64492a3195f352d5b0f17d550c62fc4db434&vid=2909b9c529d4e49a9bfc9def1a1dacb2cb6000d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %