Print…
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1262-25G B1262-250G
TCIAB1262-25GEA 31 EUR
TCIAB1262-25G TCIAB1262-250G
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: 77,5 °C
Número MDL : MFCD00007195
Número CAS: 7745-93-9
EINECS: 231-809-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a625e98219f0ab4f3864d8410100a8d6de05d538&vid=93d88f92d28895c78a186ee104cc39043b0969bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity