Print…
2-Bromo-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene
B1853-25G B1853-5G
TCIAB1853-25GEA 222 EUR
TCIAB1853-25G TCIAB1853-5G
2-Bromo-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: 78 °C
Número MDL : MFCD00007281
Número CAS: 7149-70-4
EINECS: 230-481-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=114528b994d9a94e06d61382d9123ef41b8e2898&vid=fff409429bbbd1d6efbed53371d99f4736ba8663&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C