Print…
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
N0181-25G N0181-500G N0181-100G
TCIAN0181-25GEA 37 EUR
TCIAN0181-25G TCIAN0181-500G TCIAN0181-100G
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α-Bromo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007373
Número CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbe10bdf455cbdedfb3110de47a7e814680785e8&vid=7b5f25820b7c727a9c03832e7b079fc3e5881a4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C