Print…
α-Bromo-2-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
N0404-25G N0404-5G
TCIAN0404-25GEA 94 EUR
TCIAN0404-25G TCIAN0404-5G
α-Bromo-2-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007184
Número CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356c7441750d555a5df2ea5d652cdad641b87be1&vid=41bba3427b4c0cb48c2be8f1a3fa8e7b9974d958&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity