Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene
A1847-25G A1847-5G
TCIAA1847-25GEA 56 EUR
TCIAA1847-25G TCIAA1847-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Número MDL : MFCD00007827
Número CAS: 393-36-2
EINECS: 206-885-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1b52869e8566096f77b8551d9ed78d680126f&vid=5e82bd17249ae54f859aeee1dc0ce28d4d073bab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency