Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-bromobenzotrifluoride, 4-Amino-3-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
A1578-1G A1578-5G
TCIAA1578-1GEA 22 EUR
TCIAA1578-1G TCIAA1578-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Ponto de ebulição: 109 - 110 °C (10 -rr)
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00042150
Número CAS: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5039db28ebca20cd81576094d569d6e939fde72a&vid=843c646453fa35811b9b0d913bb7cd05f9964295&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C