Print…
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
B0664-25G B0664-250G
TCIAB0664-25GEA 16 EUR
TCIAB0664-25G TCIAB0664-250G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99.0% (por GC)
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: 37,5…39 °C
Densidade: 1,6276 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000380
Número CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9bce2d7243bec2a4ff14f0d3b9be4468d09040&vid=5896bbb3b08e15e518546d3dafb11dfcd5e2d5ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %