Print…
α-Bromo-4-fluorotoulene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
F0214-25G F0214-5G
TCIAF0214-25GEA 75 EUR
TCIAF0214-25G TCIAF0214-5G
α-Bromo-4-fluorotoulene ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-4-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 177°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000359
Número CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef01174c8e977c7aabf3cfd8726da8e18bd9398&vid=8ee4aab11daff7c0845a6a7212a844b05f893e01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %