Print…
α-Bromo-3-fluorotoulene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
F0208-25G F0208-5G
TCIAF0208-25GEA 55 EUR
TCIAF0208-25G TCIAF0208-5G
α-Bromo-3-fluorotoulene ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-3-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000340
Número CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf8df0602f1656bf49690f3b888f165174ab88c&vid=10020dfe9d1414ce169633dac7b75d4811cbdbde&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %